Z677442
Camatril™ Velours nitrile flock lined gloves
size M
Sinônimo(s):
reusable glove
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
green gloves
green nitrile
tamanho
M
esterilidade
non-sterile
Características
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
embalagem
package of 100 ea
fabricante/nome comercial
KCL 730 - 08
KCL 730
C × espessura
300 mm × 0.4 mm
Descrição geral
Good flexibility, anatomical design and excellent fit ensure a good sense of touch. The flock lining offers additional wearing comfort.
- Ergonomic fit ensures good sensitivity
- Roughened palm for excellent grip when wet
- High mechanical resistance
- Cotton flock lining improves comfort
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
- CE compliant
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z677442-100EA | 4061833069615 |