Z288365
Microflex® 63-864 Diamond Grip® powder-free latex gloves
size 8‑8-1/2 L
Sinônimo(s):
disposable glove
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
latex
natural gloves
tamanho
8‑8-1/2 L
esterilidade
non-sterile
non-sterile
Características
disposable
disposable
latex free: no
powder-free
embalagem
pack of 100 ea (boxes of 100)
pack of 100
fabricante/nome comercial
Microflex 63-864-090
C × espessura
9.8 in. (248 mm) × 6.3 mil (0.16 mm)
Descrição geral
- 100% powder-free, non-contaminating
- Controlled manufacturing process for greater product consistency
- Fingertip textured for enhanced wet and dry gripping
- Longer and thicker than typical exam gloves for added protection
Thickness:
- Cuff: 0.13 mm (5.1 mil)
- Palm: 0.16 mm (6.3 mil)
- Finger: 0.23 mm (9.1 mil)
- Length: 248 mm (9.8")
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)