Key Documents
TEM-CF200HCU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid
size 200 mesh, box of 25
Sinônimo(s):
CARBON FILM ONLY ON 200 HEX COPPER GRIDS 25/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Materiais
carbon film
copper grid
descrição
film layer thickness 5 - 6 nm carbon
embalagem
box of 25
tamanho
200 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported hexagonal mesh grids. Copper grid, 200 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)