Documentos Principais
TEM-CF200CU
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
size 200 mesh, box of 25
Sinônimo(s):
CARBON FILM 200 MESH CU 25/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
embalagem
box of 25
tamanho
200 mesh
Descrição geral
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 200 mesh.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)