Key Documents
TEM-CF200-AU-TH
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
Thick, size 200 mesh, box of 50
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
embalagem
box of 50
tamanho
200 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 10 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 200 mesh.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)