Documentos Principais
T35807
Sigma-Aldrich
Sodium p-toluenesulfinate hydrate
97%
Sinônimo(s):
p-Toluenesulfinic acid sodium salt hydrate
About This Item
Fórmula linear:
4-CH3C6H4SO2Na · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
178.18 (anhydrous basis)
Beilstein:
5682448
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].Cc1ccc(cc1)S([O-])=O
InChI
1S/C7H8O2S.Na.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9;;/h2-5H,1H3,(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
WUHWAOGAJFMIFU-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)