Key Documents
809101
Sigma-Aldrich
Sodium 4-Methyl-benzenemethanesulfinate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9NaO2S
Peso molecular:
192.21
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
grupo funcional
sulfinic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC1=CC=C(CS(O[Na])=O)C=C1
InChI
1S/C8H10O2S.Na/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-11(9)10;/h2-5H,6H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
HXROXTYHYDVLDL-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Sodium 4-Methyl-benzenemethanesulfinate is an alkyl baran diversinate. These reagents facilitate the functionalization of heteroaromatic C-H bonds under simple reaction conditions.
Aplicação
The following Baran Sulfinate is a part of a toolbox of diversification reagents, which are ideal for the late-stage functionalization of nitrogen-containing heterocycles. The regioselectivity can be effectively tuned by modification of the pH and solvent selection.
Informações legais
Diversinates is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)