T25003
Tetranitromethane
Sinônimo(s):
NSC 16146, TNM
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
8.4 mmHg ( 20 °C)
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
p.e.
126 °C (lit.)
pf
13-14 °C (lit.)
densidade
1.637 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)C([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/CN4O8/c6-2(7)1(3(8)9,4(10)11)5(12)13
chave InChI
NYTOUQBROMCLBJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Nitration of electrophilic alkenes
- Reactions with B-alkylcatecholboranes forming oxime ethers
- Heterocyclization of electrophilic alkenes
- Ring opening of aziridines
- Acts as an electron acceptor in the mechanism of aerobic visible light formic acid oxidation
- Reactions with vinyl ketones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?