SYNM131519
Synthware™ #15 o-ring joint to inner joint adapter
joint: ST/NS 19/22
Sinônimo(s):
Synthware M131519, glass joint adapter
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware M131519
Categorias relacionadas
Descrição geral
Synthware™ adapter with #15 O-Ring and an inner joint (19/22) to inner ground glass.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNM131519-1EA | 4061832187761 |