SYNP160704
Synthware™ cylindrical pressure vessel
bottle capacity 4 mL, O.D. × L 13 mm × 80 mm, bushing type, #7
Sinônimo(s):
Synthware P160704, pressure tube
About This Item
Produtos recomendados
Características
bushing type #7
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech P160704
D.E. × C
13 mm × 80 mm
capacidade do frasco
4 mL
Descrição geral
Pressure Vessel, Heavy Wall, Cylindrical, 4mL, #7 Gl Thread.Includes Accessories: B100007 + R107EP
Aplicação
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.