Documentos Principais
SYNP160020
Synthware cylindrical pressure vessel
bottle capacity 10 mL, O.D. × L 26 mm × 110 mm, bushing type, #15
Sinônimo(s):
Synthware P160020, pressure tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Características
bushing type #15
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech P160020
D.E. × C
26 mm × 110 mm
capacidade do frasco
10 mL
Descrição geral
Pressure Vessel, Heavy Wall, Cylindrical, 20mL, #15 GL Thread.Includes Accessories B100015 + R111EP
Aplicação
kemetch; synthware; pressure vessel; cylindrical
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)