SYNC364620C
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 203 mm
Sinônimo(s):
Synthware C364620C, glass chromatograpy column
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C364620C
Comprimento
203 mm
adequação
suitable for chromatography
Descrição geral
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNC364620C-1EA | 4061832191188 |