Documentos Principais
SYNC364625C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 254 mm
Sinônimo(s):
Synthware C364625C, glass chromatograpy column
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
grau
for chromatography
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C364625C
Comprimento
254 mm
Descrição geral
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)