Documentos Principais
SYNC361720C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 203 mm
Sinônimo(s):
Synthware C361720C, glass chromatograpy column
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
grau
for chromatography
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C361720C
Comprimento
203 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)