SYNC101100
Synthware™ Vigreux distillation column
joint: ST/NS 14/20, L 100 mm
Sinônimo(s):
Synthware C101100, distilling column, fractional column
About This Item
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C101100
Comprimento
100 mm
Descrição geral
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)