Documentos Principais
SYNC101075
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 14/20, L 75 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C101075
Comprimento
75 mm
Descrição geral
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)