Documentos Principais
SYNA252419
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Sinônimo(s):
Synthware A252419, glass connecting adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A252419
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)