Documentos Principais
SYNA252924
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware A252924, glass connecting adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top29/42
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A252924
Categorias relacionadas
Descrição geral
Synthware enlarging adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The top joint (29/42) is larger that the bottom joint (24/40).
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)