Documentos Principais
SLW718342R
Pyrex® Pestle
glazed finish, L 110 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 718342R
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Materiais
borosilicate glass
fabricante/nome comercial
718342R
SciLabware
Comprimento
110 mm
Descrição geral
  • Ideal for crushing solids into powders for easier handling
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • Available in a rough or glazed finish
  • For use with Pyrex Mortars
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)