Key Documents
SLW718242
Pyrex® Mortar
120 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 718242
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
fabricante/nome comercial
718242
SciLabware
Altura
75 mm
D.E.
100 mm
capacidade
120 mL
Descrição geral
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • For use with Pyrex Pestle
  • Ideal for preparing compounds, mixing and grinding powders
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)