SLW3780/06M
Pyrex® Micro filter funnel with sintered glass disc
8 mL, disc diam. 15 mm, pore size grade 3
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3780/06M
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
fabricante/nome comercial
3780/06M
SciLabware
corpo D.E. × A
18 mm × 135 mm , excluding stem
capacidade
8 mL
8 mL
diâmetro do disco
15 mm
diâmetro do filtro
15 mm
haste D.E. × C
8 mm × 40 mm
tamanho de poro
grade 3
Descrição geral
- With 15mm diameter sintered disc
- Ideal for filtering small amounts of material
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)