SYNF752475C
Synthware™ filter funnel with fritted disc
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 75 mm, porosity: coarse
Sinônimo(s):
Synthware F752475C, fritted glass funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F752475C
diâmetro do disco
24 mm
diâmetro do filtro
24 mm
placa D.E.
75 mm
tamanho de poro
40-60 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
O.D. of disc is 24 mm.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)