SYNF364024M
Synthware™ Buchner funnel with inner joint
60 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 40 mm, porosity: medium
Sinônimo(s):
Synthware F364024M, glass filter funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F364024M
capacidade
60 mL
60 mL
frita D.E.
40 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)