SLW3295/06
Pyrex® Burettes, class B with PTFE key
50 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3295/06
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
PTFE key
Características
graduations 0.10 mL
fabricante/nome comercial
3295/06
SciLabware
Comprimento
820 mm
capacidade
50 mL
Descrição geral
- Complies with ISO 385
- Fitted with interchangeable PTFE keys for grease-free performance, with 1.5mm bore
- White enamel graduations for good visibility with dark coloured solutions
- Manufactured from borosilicate glass for increased chemical resistance
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)