SLW1569/16D
Pyrex® Aspirator bottles with ground glass side-socket and neck
5000 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1569/16D
About This Item
Produtos recomendados
Junta
joint side arm29/32
joint stopper45/40
fabricante/nome comercial
1569/16D
SciLabware
Altura
333 mm , with stopper
diâmetro do corpo
181 mm
capacidade
5000 mL
5000 mL
gargalo D.I.
45 mm
Descrição geral
- Complies with ISO 4796
- Ground side socket (size 29/32) to accept stopcock assemblies
- Ground neck
- Supplied with glass stopper
Características e benefícios
• Complies with ISO 4796• Ground side socket ST size 29/32 to accept stopcock assemblies• Ground neck• Supplied with glass stopper• Compatible with stopcocks 1568/04M or 1571/02M
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)