CLS12202X
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 9500 mL
Sinônimo(s):
glass bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Características
autoclavable
cap: no
fabricante/nome comercial
Corning 1220-2X
capacidade
9500 mL
diâmetro × A
187 mm × 476 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)