CLS159512
Pyrex® solution bottle
capacity 45,500 mL, Carboy shape
Sinônimo(s):
glass bottle
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Características
autoclavable
cap: no
embalagem
case of 1 ea
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Corning 1595-12
disponibilidade
not available in EU
diâm. do gargalo da garrafa
~31 mm
capacidade
45,500 mL
diâmetro × A
406 mm × 584 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)