CLS15953X
Pyrex® solution bottle
capacity 13,250 mL, Bottle shape
Sinônimo(s):
glass bottle
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Características
autoclavable
cap: no
embalagem
case of 4 ea
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Corning 1595-3X
disponibilidade
not available in EU
diâm. do gargalo da garrafa
~45 mm
capacidade
13,250 mL
diâmetro × A
238 mm × 445 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)