CLS6159619L
PYREXPLUS® coated solution bottles
capacity 19.0 L
Sinônimo(s):
Corning® 61596
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
fabricante/nome comercial
Corning 61596-19L
capacidade
19.0 L
Descrição geral
Features a protective plastic coating that helps prevent glass from shattering and reduces any spills. Fully autoclavable (121°C) and resistant to thermal shock. Graduated in 500mL increments with black enamel. Uses rubber stopper no. 12.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)