Z740940
Aldrich® Essentials culture tube with screw cap and PTFE/rubber liner
capacity 5 mL, O.D. × L 15 mm × 75 mm, round bottom
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
embalagem
pack of 72 ea
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
D.E. × C
15 mm × 75 mm
capacidade
5 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Clear borosilicate glass, round bottom culture tubes with thread top and black phenolic cap. Cap has bonded PTFE faced rubber liner.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740940-72EA | 4061833641521 |