Documentos Principais
Z556009
Sigma-Aldrich
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 1 L, hose outlet O.D. 10 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
capacidade
1 L
saída da mangueira D.E.
10 mm
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)