Z555983
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 250 mL, hose outlet O.D. 10 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Produtos recomendados
capacidade
250 mL
saída da mangueira D.E.
10 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z555983-1EA | 4061833641002 |