SLW1170/12M
Pyrex® Büchner filter with plain side arm
capacity 3000 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1170/12M
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
Pyrex flask
flat bottom flask
Junta
joint ST/NS neck68 mm I.D.
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1170/12M
Altura
335 mm
diâmetro do corpo
187 mm
capacidade
3000 mL
gargalo D.I.
68 mm
Descrição geral
- Complies with ISO 6556
- Büchner type flasks for vacuum filtration
- Heavy walls provide increased mechanical strength
- ′Studded′ base to minimise surface abrasion
- With integral glass side-arm to accept 9mm bore flexible tubing
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)