Documentos Principais
RNI00076
Sigma-Aldrich
4-Pentyn-1-yl acetate
AldrichCPR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
126.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
cadeia de caracteres SMILES
CC(OCCCC#C)=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h1H,4-6H2,2H3
chave InChI
UZNIPEZTZSRYGI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)