Key Documents
R595306
1-((2R,4S,5R)-4-HYDROXY-5-(HYDROXYMETHYL)TETRAHYDROFURAN-2-YL)-5-(PERFLUOROHEXYL)PYRIMIDINE-2,4(1H,3H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H11F13N2O5
Número CAS:
Peso molecular:
546.245
Número MDL:
Outras notas