Key Documents
R463574
(3-(4-PHENYL-PIPERAZINE-1-CARBONYL)-PHENYL)-(4-PHENYL-PIPERAZIN-1-YL)-METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C28H30N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
454.577
Número MDL:
Outras notas