Documentos Principais
D144800
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)propiophenone hydrochloride
99%
Sinônimo(s):
β-(Dimethylamino)propiophenone hydrochloride, β-DAP
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COCH2CH2N(CH3)2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
213.70
Beilstein:
3568398
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
Formulário
crystals
pf
150-155 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CN(C)CCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-12(2)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H
chave InChI
DKNDBIIKSJWQFL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D144800-100G
D144800-25G4061831826456