QBD11385
Carboxyfluorescein-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-DSPE
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C164H294N3O64P
Peso molecular:
3363.04
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
grupo funcional
phospholipid
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
Carboxyfluorescein-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-DSPE is a micelle building block with a hydrophilic dPEG spacer attached to a carboxyfluorescein fluorescent dye.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)