Documentos Principais
QBD10569
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG ®12-TFP ester
>90%
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H53F4N3O14
Peso molecular:
791.78
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])OC1=C(C(F)=CC(F)=C1F)F
chave InChI
RENGUSQTKSZMOS-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Azido-dPEG®12-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by using copper-catalyzed "click" chemistry with the azide to react with terminal alkynes or strained alkynes and by reaction of the TFP ester with a primary amine.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10569-100MG
QBD10569-1000MG