Documentos Principais
880225P
Avanti
Azido-PEG2000-Carboxy
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Azido-polyethylene glycol(2000)-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C90H179N3O46
Número CAS:
Peso molecular:
2039.38
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
embalagem
pkg of (pkg of 1 X 100 mg (880225P-100MG))
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880225P-100MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)