QBD10867
SPDP-dPEG®36-NHS ester
>95% (HPLC)
Sinônimo(s):
OPSS-PEG1500-NHS ester, OPSS-PEG36-NHS ester, SPDP-PEG-NHS ester, SPDP-PEG36-NHS ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>95% (HPLC)
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S(Sc2ncccc2)CCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
chave InChI
UABNPFOTLJRLAJ-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)