QBD10852
dPEG®12-SATA (S-acetyl-dPEG®12-NHS ester)
Sinônimo(s):
alpha-[2-(acetylthio)ethyl]-omega-[3-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-3-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-ethanediyl)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>90%
forma
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCSC(C)=O)ON1C(CCC1=O)=O
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)