QBD10181
dPEG®4-SATA (S-acetyl-dPEG®4-NHS ester)
Sinônimo(s):
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 17-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-16-thiaoctadecanoate, Acetyl-S-dPEG4-NHS ester, N-Succinimidyl S-acetyl(thiotetraethylene glycol), Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(SCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C17H27NO9S/c1-14(19)28-13-12-26-11-10-25-9-8-24-7-6-23-5-4-17(22)27-18-15(20)2-3-16(18)21/h2-13H2,1H3
chave InChI
RIXCZLCOQODDNF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)