799041
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(L-lactide-co-glycolide)
PEG average Mn 5,000, PLGA average Mn 25,000, lactide:glycolide 50:50
Sinônimo(s):
PEG-PLGA, PEG-b-PLGA
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
peso molecular
PEG average Mn 5,000
PLGA average Mn 25,000
composição
lactide:glycolide 50:50
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
- Good biocompatibility, low immunogenicity and good degradability.
- Properties can be easily modulated by changing the block copolymer segment sizes to suit a particular application.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.