Documentos Principais
QBD10784
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®11-azide
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, alpha-(2-azidoethyl)-omega-[2-[[5-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]ethoxy]-poly(oxy-1,2-ethanediyl)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H64N6O13S
Número CAS:
Peso molecular:
796.97
Código UNSPSC:
12352125
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Biotinylations
reagent type: cross-linking reagent
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(C2N1)CSC2CCCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C34H64N6O13S/c35-40-37-6-8-44-10-12-46-14-16-48-18-20-50-22-24-52-26-28-53-27-25-51-23-21-49-19-17-47-15-13-45-11-9-43-7-5-36-32(41)4-2-1-3-31-33-30(29-54-31)38-34(42)39-33/h30-31,33H,1-29H2,(H,36,41)(H2,38,39,42)
chave InChI
WETRQYMCASPBIY-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Biotin-dPEG®11-azide is a single molecular weight dPEG® that permits biotin labeling with precise spacing to molecules containing an alkyne using well-known, highly popular click chemistry. By inserting an alkyne function into the target molecule, site specific labeling can occur using either copper(I) catalyzed or strain-catalyzed click chemistry. The single molecular weight nature of the dPEG® spacer (50.4 Å) allows the user to precisely tailor the distance between the biotin and the target molecule in order to receive optimal binding between biotin and avidin.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)