902020
Desthiobiotin-PEG3-Azide
Sinônimo(s):
(4S,5R)-N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]-5-methyl-2-oxo-4-imidazolidinehexanamide
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
paste
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=[N-])=NCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCCC[C@@H]1NC(=O)N[C@@H]1C
InChI
1S/C18H34N6O5/c1-15-16(23-18(26)22-15)5-3-2-4-6-17(25)20-7-9-27-11-13-29-14-12-28-10-8-21-24-19/h15-16H,2-14H2,1H3,(H,20,25)(H2,22,23,26)/t15-,16+/m1/s1
chave InChI
JIQVKRRASYKCEL-CVEARBPZSA-N
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)