Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: gold reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCC1CCSS1)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F)=O
InChI
1S/C33H51F4NO11S2/c34-27-25-28(35)32(37)33(31(27)36)49-30(40)5-8-41-10-12-43-14-16-45-18-20-47-22-23-48-21-19-46-17-15-44-13-11-42-9-7-38-29(39)4-2-1-3-26-6-24-50-51-26/h25-26H,1-24H2,(H,38,39)
chave InChI
KWKVGZCJFANBFO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD10642-100MG | 4061832878003 |
QBD10642-1000MG | 4061832877990 |