Documentos Principais
QBD10075
Sigma-Aldrich
4-formyl-benzamido-dPEG®12-EDA-MAL
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H70N4O18
Peso molecular:
943.04
Código UNSPSC:
51171641
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=C(C=C1)C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCNC(CCN2C(C=CC2=O)=O)=O)=O)=O)[H]
chave InChI
CRNALQPTUWXZDG-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
4-formyl-benzamido-dPEG®12-EDA-MAL contains a 4-formyl benzamido group on one end of a 12-unit discrete (single molecular weight) PEG spacer arm and a reactive maleimide group on the other end. The maleimide group allows conjugation to a free sulfhydryl moiety. 4-formyl-benzamide is used to introduce an aldehyde group into a target molecule. The hydrophilic, non-immunogenic dPEG® spacer provides improved water solubility to the target molecule compared to spacers containing only hydrocarbons.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10075-1000MG4061832876610
QBD10075-100MG4061832876627