Key Documents
PH002771
7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-thione
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H13ClN2S
Número CAS:
Peso molecular:
300.812
Número MDL:
Outras notas