Documentos Principais
MT51350052
Mettler-Toledo NIST/DIN buffer
pH 4.006
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
esterilidade
non-sterile
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51350052
volume
250 mL
pH
4.006
Descrição geral
Top Precision: buffers according to NIST and DIN 19266.
The NIST/DIN pH buffers are specified to three decimal places, e.g. 9.180, offering the highest possible pH precision. These buffers also come with a detailed test certificate and are only available in individual 250 mL bottles. Calibration cannot get better than this!
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)